Learn More
3-Ethyl-3-oxetanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420388 25 g 25 Gramm
15410388 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53497.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3047-32-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
3-Ethyl-3-oxetanemethanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethyl-3-oxetanmethanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3047-32-3
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00190143
InChI-Schlüssel UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
IUPAC-Name (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Dichte 1.019
Siedepunkt 96°C (4 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.453
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Miscible in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%