Learn More
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445056 5 g 5 Gramm
15455056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59485.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 54016-70-5 | C8H14BrNOS | 252.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54016-70-5
Summenformel C8H14BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 252.17
MDL-Nummer MFCD00040549
InChI-Schlüssel BDQRQMLWZJQQKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazoliumbromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium bromide, thiazolium, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-, bromide, 2-3-ethyl-4-methyl-thiazol-3-ium-5-yl ethanol bromide, 3-ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium bromide, pubchem15236, acmc-1area, ksc272q3h, 3ethyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium bromide
PubChem CID 9964923
IUPAC-Name 2-(3-Ethyl-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl)Ethanol;Bromid
SMILES CC[N+]1=CSC(=C1C)CCO.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium bromide
Schmelzpunkt 81°C to 87°C
Menge 5 g
Beilstein 4165775
Formelmasse 252.17
Reinheit (%) 98%