missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Ethyl-5-hexen-3-ol, 97 %

Artikelnummer. 11474357
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11474357

Marke: Alfa Aesar™ B20422.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1907-46-6
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00021834
InChI-Schlüssel ZNPHYMBSDNDCCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-5-hexen-3-ol, 5-hexen-3-ol, 3-ethyl, allyl diethyl carbinol, acmc-1buxb, znphymbsdndccm-uhfffaoysa
PubChem CID 137255
IUPAC-Name 3-ethylhex-5-en-3-ol
SMILES CCC(O)(CC)CC=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-5-hexen-3-ol
Menge 5 g
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt