missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Ethyl-5-hexen-3-ol, 97 %

Artikelnummer. p-7025091
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
Förpackningsstorlek
5 Gramm
Produktkod. Menge unitSize
11474357 5 g 5 Gramm
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11474357

missing translation for 'mfr': Alfa Aesar™ B20422.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1907-46-6
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00021834
InChI-Schlüssel ZNPHYMBSDNDCCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-5-hexen-3-ol, 5-hexen-3-ol, 3-ethyl, allyl diethyl carbinol, acmc-1buxb, znphymbsdndccm-uhfffaoysa
PubChem CID 137255
IUPAC-Name 3-ethylhex-5-en-3-ol
SMILES CCC(O)(CC)CC=C

Specifikationer

Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-5-hexen-3-ol
Menge 5 g
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.