Learn More
3-Ethyl-5-methylisoxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496460 1 g 1 Gramm
11406470 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496460 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27574.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17147-85-2 | C7H9NO3 | 155.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17147-85-2
Summenformel C7H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.153
MDL-Nummer MFCD03422293
InChI-Schlüssel RSWFHHWVFZWIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl, acmc-1c8pz, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-8ci,9ci
PubChem CID 2063310
IUPAC-Name 3-Ethyl-5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CCC1=NOC(=C1C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Menge 1 g
Formelmasse 155.15
Reinheit (%) 97%