Learn More
3-Ethylrhodanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436236 5 g 5 Gramm
11446236 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23047.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7648-01-3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethylrhodanine
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Dichte 1.303
Siedepunkt 127°C to 129°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C7H3Br2F3
MDL-Nummer MFCD00013554
Menge 5 g
Synonym 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
InChI-Schlüssel VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
IUPAC-Name 1,4-dibrom-2-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 303.90
PubChem CID 82108
Formelmasse 161.25
Reinheit (%) 98%