Learn More
3-Ethylrhodanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446236 25 g 25 Gramm
11436236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23047.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7648-01-3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethylrhodanine
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Dichte 1.303
Siedepunkt 127°C to 129°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C5H7NOS2
MDL-Nummer MFCD00051339
Menge 25 g
Synonym 3-ethylrhodanine, n-ethylrhodanine, 4-thiazolidinone, 3-ethyl-2-thioxo, rhodanine, 3-ethyl, 3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one, 3-ethylrodanin, 3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-ethylrhodamine, 3-ethyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, unii-42klq911ht
InChI-Schlüssel UPCYEFFISUGBRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=O)CSC1=S
IUPAC-Name 3-Ethyl-2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 161.24
PubChem CID 82098
Formelmasse 161.25
Reinheit (%) 98%