Learn More
Bochem™ 3 Finger-Klemme aus Aluminium
Beschreibung
- Hergestellt aus Aluminium mit weichem Kork auf den Zangenflächen
- Schaftlänge 140 mm
- Für Durchmesser bis 100 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Stativklemme |
| Material | Aluminium |
| Durchmesser (metrisch) | 0 bis 100 mm |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 8 mm Durchmesser |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0 bis 100 mm |