Learn More
3-Fluor-2-formylbenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462319
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15462319 1 g 1 Gramm
15472319 5 g 5 Gramm
15482319 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64909.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 871126-15-7 | C7H6BFO3 | 167.93 g/mol
Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Erfährt in Lösung eine beispiellose tautomere Umlagerung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871126-15-7
Summenformel C7H6BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
MDL-Nummer MFCD10697421
InChI-Schlüssel GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenyl, acmc-209qf3, 2-formyl-3-fluorophenylboranic acid, 3-fluoro-2-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenylboronic acid, boronic acid, b-3-fluoro-2-formylphenyl, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 53412038
IUPAC-Name (3-fluor-2-formylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)F)C=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 167.93
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest