Learn More
3-Fluor-2-methoxypyridin, 97 %
Artikelnummer. 15454557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454557 250 mg 250 Milligramm
15444557 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31901.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 884494-69-3
Summenformel C6H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 127.12
MDL-Nummer MFCD03094945
InChI-Schlüssel VOXFISDIRIAWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem10624, 2-methoxy-fluoropyridine, 3-fluoro-2-methoxy-pyridine, 3-fluoranyl-2-methoxy-pyridine, 2-methoxy-3-fluoropyridine
PubChem CID 44754778
IUPAC-Name 3-Fluor-2-Methoxypyridin
SMILES COC1=C(F)C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-methoxypyridine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 127.12
Reinheit (%) 97%