Learn More
3'-Fluor-2'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414917
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15414917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32221.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177942-47-1
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.168
MDL-Nummer MFCD09832257
InChI-Schlüssel XVVKIGRXVZJHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-2'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethanone, 1-acetyl-3-fluoro-2-methylbenzene, 3/'-fluoro-2/'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl-9ci
PubChem CID 20112182
IUPAC-Name 1-(3-Fluor-2-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Brechungsindex 1.5105
Menge 1 g
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) 97%