Learn More
3-Fluor-2-Methylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489487
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15489487 1 g 1 Gramm
15499487 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52752.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163517-61-1
Summenformel C7H8BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.947
MDL-Nummer MFCD07368679
InChI-Schlüssel NYBIUWJUWTUGFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-3-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-o-tolylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-fluoro-2-methylphenyl, 3-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, 2-borono-6-fluorotoluene, acmc-1c5qk, 2-methyl-3-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 2783191
IUPAC-Name (3-Fluor-2-Methylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)F)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 1 g
Formelmasse 153.95
Reinheit (%) 98%