Learn More
3-Fluor-2-Nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478228
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478228 1 g 1 Gramm
15488228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61670.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 385-01-3 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 385-01-3
Summenformel C6H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.1
MDL-Nummer MFCD07368753
InChI-Schlüssel GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-nitro-phenol, 2-nitro-3-fluorophenol, phenol, 3-fluoro-2-nitro, 3-fluoronitro-phenol, pubchem4124, acmc-209j0i, ksc497m1h
PubChem CID 2782777
IUPAC-Name 3-Fluor-2-Nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-nitrophenol
Menge 1 g
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest