Learn More
3-Fluor-2-Nitropyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416687 5 g 5 Gramm
15426687 250 mg 250 Milligramm
15406687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15416687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33813.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54231-35-5 | C5H3FN2O2 | 142.089 g/mol
A specialty product for proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Spezialprodukt für Proteomik-Forschungsanwendungen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54231-35-5
Summenformel C5H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.089
MDL-Nummer MFCD04114127
InChI-Schlüssel IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
PubChem CID 2762802
IUPAC-Name 3-Fluor-2-Nitropyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 30°C to 35°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 142.09
Reinheit (%) 96%