Learn More
3-Fluoro-2-Pyridinecarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10473953 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10545574 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473953 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07483DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 97509-75-6
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.102
MDL-Nummer MFCD06797501
InChI-Schlüssel VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
IUPAC-Name 3-Fluoropyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) 95%