Learn More
3-Fluor-4-(4-morpholinyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485386 250 mg 250 Milligramm
15475386 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59970.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Boronester sind luft- und chromatographiestabil und für spektroskopische Untersuchungen geeignet. Boronester können bei der Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktion verwendet werden.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873431-46-0
Summenformel C16H23BFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 307.172
MDL-Nummer MFCD22988989
InChI-Schlüssel YOJYRVSDQHWBGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-fluoro-4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70975109
IUPAC-Name 4-[2-Fluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Morpholin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 307.17
Reinheit (%) 95%