Learn More
3-Fluor-4-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484470 5 g -
11474470 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484470 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50068.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22282-75-3
Summenformel C5H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 222.989
MDL-Nummer MFCD03092927
InChI-Schlüssel MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
PubChem CID 10998636
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=CC(=C1I)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 5 g
Formelmasse 222.99
Reinheit (%) 98%