Learn More
3-Fluor-4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420298
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420298 5 g 5 Gramm
11410298 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23827.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 351-54-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351-54-2
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00003349
InChI-Schlüssel SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-p-anisaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 3-fluoro-4-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, 3-fluoroanisaldehyde, 3-fluoro-anisaldehyde, pubchem1448, acmc-209idn, 2-fluoro-4-formylanisole
PubChem CID 67696
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 34°C to 35°C
Siedepunkt 129°C to 132°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1942621
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%