Learn More
3-Fluor-4-Methoxybenzolboronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399785 1 g 1 Gramm
11309795 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19818.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 149507-26-6 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149507-26-6
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.946
MDL-Nummer MFCD00807404
InChI-Schlüssel IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boranediol, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, 4-methoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronicacid, pubchem1850, 3-fluoro-4-methoxy-benzeneboronic acid
PubChem CID 2782194
IUPAC-Name (3-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 237°C to 239°C
Menge 1 g
Beilstein 7370120
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) ≥98%