Learn More
3'-Fluor-4'-methylacetophenon, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431117 1 g 1 Gramm
11441117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24108.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42444-14-4
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.168
MDL-Nummer MFCD01631411
InChI-Schlüssel XAMNMGLEJNLUIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-4'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-4-methylphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-methylphenyl ethan-1-one, 3-fluoro-4-methylacetophenone, 1-acetyl-3-fluoro-4-methylbenzene, 4-acetyl-2-fluorotoluene
PubChem CID 2774569
IUPAC-Name 1-(3-Fluor-4-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Schmelzpunkt 31°C to 34°C
Menge 1 g
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) ≥97%