Learn More
3-Fluor-4-methylbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441250
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441250 1 g 1 Gramm
11451250 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26349.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145075-44-1
Summenformel C8H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 203.05
MDL-Nummer MFCD01631534
InChI-Schlüssel YOACSNDETIDTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methylbenzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methyl, acmc-1c02p, 3-fluoro-4-methyl-benzyl bromide, 3-fluoro-4-methylbenzylbromide, benzene,4-bromomethyl-2-fluoro-1-methyl, 4-bromomethyl-2-fluoranyl-1-methyl-benzene
PubChem CID 2774603
IUPAC-Name 4-(brommethyl)-2-fluor-1-methylbenzol
SMILES CC1=C(F)C=C(CBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Siedepunkt 77°C (3 mmHg)
Brechungsindex 1.546
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 203.06
Reinheit (%) 97%