Learn More
3-Fluor-4-methylpyridin, 95 %
Artikelnummer. p-7056011
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15432069 1 g 1 Gramm
15442069 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15432069
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64747.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-88-2
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.119
MDL-Nummer MFCD04114226
InChI-Schlüssel WZMOEPZZTTWDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-picoline, 4-methyl-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-methyl, zlchem 994, pubchem9251, acmc-1agea, 3-fluoro-4-methyl pyridine, 3-fluoro-4-methyl-pyridine, 3-fluoro-4-methylpyridine?, ksc925s4f
PubChem CID 345367
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Methylpyridin
SMILES CC1=C(C=NC=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylpyridine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.08 g/mL
Siedepunkt 136°C (748 mmHg)
Brechungsindex 1.4795
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 107788
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig