Learn More
3-Fluor-4-Nitrobenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336549
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11336549
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26168.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 403-21-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-21-4
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD01862092
InChI-Schlüssel WVZBIQSKLXJFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem1399, pubchem2225, acmc-1adl4
PubChem CID 230653
IUPAC-Name 3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 173°C to 176°C
Menge 1 g
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) ≥98%