Learn More
3-Fluor-4-oxopiperidin-1-carbonsäure tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13535010 1 g Glasflasche 1 Gramm
13525010 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 13535010
Marke: Thermo Scientific Acros 446510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211108-50-8
Summenformel C10H16FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.24
InChI-Schlüssel JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
PubChem CID 10560711
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Fluor-4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate