Learn More
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30397191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397191 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5961051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 231953-38-1
Summenformel C8H3F4N
Menge 1 g
Synonym 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H
SMILES FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1
IUPAC-Name 3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 189.11
Formelmasse 189.02