Learn More
3-Fluor-5-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031560
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15495427 250 mg 250 Milligramm
15485427 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15495427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32683.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209328-55-2
Summenformel C5H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 113.09
MDL-Nummer MFCD03095199
InChI-Schlüssel IUFLFKASIHPKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-hydroxypyridine, 5-fluoro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 5-fluoro, 5-fluoro-3-hydroxypyridine, pubchem6625, acmc-209ffy, 5-fluoranylpyridin-3-ol, ksc201g7t, 3-pyridinol, 5-fluoro-9ci
PubChem CID 2762906
IUPAC-Name 5-Fluorpyridin-3-ol
SMILES OC1=CC(F)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Menge 250 mg
Formelmasse 113.09
Reinheit (%) 97%