Learn More
3-Fluor-5 -Isobutoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15409697 250 mg 250 Milligramm
15489687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52921.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850589-57-0
Summenformel C10H14BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 212.027
MDL-Nummer MFCD07363783
InChI-Schlüssel KLKWZMKGTIQLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-isobutoxyphenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-isobutyloxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronicacid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl, acmc-209q3f, 3-fluoro-5-isobutoxyphenyl boronic acid
PubChem CID 44558176
IUPAC-Name [3-Fluor-5-(2-methylpropoxy)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OCC(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 250 mg
Formelmasse 212.03
Reinheit (%) 98%