Learn More
3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)anilin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423548 250 mg 250 Milligramm
15413548 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56989.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019613-18-3
Summenformel C13H11F2N
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD11144475
InChI-Schlüssel HOWHCAHRSXJDGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline
PubChem CID 28455758
IUPAC-Name 3-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC(F)=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 97%