Learn More
3-Fluor-N-methylpyrid-2-ylmethylamin, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265284
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10265284 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10502484 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10265284
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30946CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 884507-13-5
Summenformel C7H9FN2
Molekulargewicht (g/mol) 140.16
MDL-Nummer MFCD09025827
InChI-Schlüssel CRJRGUJNAQPYJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-n-methylpyrid-2-ylmethylamine, 3-fluoropyridin-2-yl methyl methyl amine, 1-3-fluoropyridin-2-yl-n-methylmethanamine, 2-pyridinemethanamine, 3-fluoro-n-methyl, 2-pyridinemethanamine,3-fluoro-n-methyl, 3-fluoro 2-pyridyl methyl methylamine, 3-fluoro-n-methylpyrid-2-ylmethylamine,tech., 3-fluoro-n-methylpyridin-2-ylmethylamine
PubChem CID 18525718
IUPAC-Name 1-(3-Fluorpyridin-2-yl)-N-Methylmethanamin
SMILES CNCC1=C(F)C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-N-methylpyrid-2-ylmethylamine
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch