Learn More
3-Fluor-o-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463364 100 g 100 Gramm
11443364 5 g 5 Gramm
11453364 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463364 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10637.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124.16 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-82-3
Summenformel C8H9F
Molekulargewicht (g/mol) 124.16
MDL-Nummer MFCD00000323
InChI-Schlüssel AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
PubChem CID 96489
IUPAC-Name 1-fluor-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-o-xylene
Dichte 0.992
Menge 100 g
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.486
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2040955
Siedepunkt 147°C to 148°C
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 124.16
Reinheit (%) 99%