Learn More
3-Fluor-o-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080888
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11443364 5 g 5 Gramm
11453364 25 g 25 Gramm
11463364 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11443364
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10637.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124.16 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-82-3
Summenformel C8H9F
Molekulargewicht (g/mol) 124.16
MDL-Nummer MFCD00000323
InChI-Schlüssel AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
PubChem CID 96489
IUPAC-Name 1-fluor-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-o-xylene
Dichte 0.992
Siedepunkt 147°C to 148°C
Menge 5 g
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.486
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2040955
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 124.16
Reinheit (%) 99%