Learn More
3'-Fluoracetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499253 5 g 5 Gramm
11409263 25 g 25 Gramm
11419263 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11733.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-36-7 | C8H7FO | 138.14 g/mol
3'-Fluoroacetophenone is used as raw material and intermediate in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′-Fluoracetophenon wird als Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln. Sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichende Belüftung. Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-36-7
Summenformel C8H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
MDL-Nummer MFCD00000338
InChI-Schlüssel HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
IUPAC-Name 1-(3-Fluorophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Fluoroacetophenone
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 80°C to 81°C (9 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 5 g
Beilstein 907041
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) ≥98%