Learn More
3'-Fluoracetophenon, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10646242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10646242 5 g Glasflasche 5 Gramm
10636242 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646242 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204440050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 455-36-7
Summenformel C8H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
MDL-Nummer MFCD00000338
InChI-Schlüssel HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3′-Fluoroacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 81.0°C (9.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5080 to 1.5100
Menge 5 g
Beilstein 07, III, 961
IUPAC-Name 1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Liquid