Learn More
3-Fluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407537
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407537 5 g 5 Gramm
11417537 25 g 25 Gramm
11427537 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15635.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 331-25-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries. It is also used as a medicine intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Fluorophenylessigsäure wurde als Baustein zur Synthese von Pentaamin und Bis-Heterocyclischen Bibliotheken verwendet. Es wird auch als Medizin-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331-25-9
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00004331
InChI-Schlüssel YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
PubChem CID 67617
IUPAC-Name 2-(3-Fluorphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 151°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 775898
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%