Learn More
3-Fluorphenylaceton, TRC
Artikelnummer. 30403462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403462 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5951951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylacetone
CAS 1737-19-5
Summenformel C9 H9 F O
Menge 1 g
Synonym 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone
InChI-Formel InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1cccc(F)c1
IUPAC-Name 1-(3-fluorphenyl)propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 152.1656
Formelmasse 152.0637