Learn More
3-Fluoropicolinonitril, TRC
Artikelnummer. 30406324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406324 5 g
30404659 25 g
30401965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6212205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97509-75-6
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.1
SMILES Fc1cccnc1C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropicolinonitrile
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Formelmasse 122.028