Learn More
3-Fluorpiperidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319735 250 mg -
11309735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19776.MD
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 737000-77-0 | C5H11ClFN | 139.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 737000-77-0
Summenformel C5H11ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 139.598
MDL-Nummer MFCD03452799
InChI-Schlüssel RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropiperidine hydrochloride, 3-fluoropiperidine hcl, piperidine, 3-fluoro-, hydrochloride, pubchem24370, acmc-20an39, 3-fluoropiperidinehydrochloride, 3-fluoro-piperidine hydrochloride, 3-fluoranylpiperidine hydrochloride, 3-fluoro-piperidine, hydrochloride
PubChem CID 2759156
IUPAC-Name 3-Fluorpiperidin;hydrochlorid
SMILES C1CC(CNC1)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼227°C
Menge 250 mg
Beilstein 6145604
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 139.6
Reinheit (%) 97%