Learn More
3-Fluorpyridin-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde is used to prepare taxoids derived from 9β-dihydrobaccatin-9,10-acetals with anti-tumor activities. It is also an intermediate used to synthesize S-3578 derivatives with potent activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Fluorpyridin-2-carboxaldehyd wird zur Herstellung von Taxoiden verwendet, die aus 9β-Dihydrobacccatin-9,10-Acetalen mit Antitumorwirkung abgeleitet werden. Es ist auch ein Zwischenprodukt zur Synthese von S-3578-Derivaten mit starker Wirksamkeit gegen den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) sowie gegen Pseudomonas aeruginosa.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 125.1 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde