Learn More
3-Fluorpyridin-4-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459877 250 mg 250 Milligramm
15449877 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53109.MD
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 458532-97-3 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458532-97-3
Summenformel C5H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.908
MDL-Nummer MFCD03788558
InChI-Schlüssel QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
PubChem CID 2779353
IUPAC-Name (3-Fluorpyridin-4-yl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropyridine-4-boronic acid
Schmelzpunkt 237°C to 239°C
Menge 250 mg
Formelmasse 140.91
Reinheit (%) 98%