Learn More
3-Fluorpyridin-4-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester |
| Schmelzpunkt | 125°C to 127°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 223.06 |
| Reinheit (%) | 97% |