Learn More
3-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419203 5 g -
11409203 1 g 1 Gramm
11429203 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11693.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 372-47-4 | C5H4FN | 97.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-47-4
Summenformel C5H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 97.092
MDL-Nummer MFCD00006374
InChI-Schlüssel CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
PubChem CID 67794
IUPAC-Name 3-Fluoropyridin
SMILES C1=CC(=CN=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropyridine
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105702
Formelmasse 97.09
Reinheit (%) 98%