Learn More
3-(Formylamino)-1H-Pyrazol-4-Carboxamid, TRC
Artikelnummer. 17992405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992405 250 mg 250 Milligramm
17955035 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF696750250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22407-20-1
Summenformel C5 H6 N4 O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMILES NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC-Name 5-Formamido-1H-Pyrazol-4-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
Formelmasse 154.0491
Reinheit (%) >95%