Learn More
3-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-carbonsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30395274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395274 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF69676050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 31055-19-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H9 N3 O3
Menge 50 mg
Synonym Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. E (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC-Name Ethyl-5-formamido-1H-pyrazol-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 183.16
Formelmasse 183.0644
Reinheit (%) >95