Learn More
3-Formylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30400909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400909 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF700245250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Summenformel C5H5NO
Menge 250 mg
Synonym Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1cc[nH]c1
Molekulargewicht (g/mol) 95.1
Formelmasse 95.0371