Learn More
3-Formylpyrrol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Formylpyrrole |
| CAS | 7126-39-8 |
| Summenformel | C5H5NO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H |
| SMILES | O=Cc1cc[nH]c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 95.1 |
| Formelmasse | 95.0371 |