Learn More
3-Formylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30404978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404978 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7002451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Summenformel C5H5NO
Menge 1 g
Synonym Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1cc[nH]c1
Molekulargewicht (g/mol) 95.1
Formelmasse 95.0371