Learn More
3-Formylthiophen-2-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Formylthiophene-2-boronic acid is used as reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Formylthiophen-2-Boronsäure wird als Reaktant für Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich, nicht in der Nähe von Luft aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Formylthiophene-2-boronic acid |
| Schmelzpunkt | ∽180°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 4387740 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 155.97 |
| Reinheit (%) | 97% |