Learn More
3-((Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amin-Hydroiodid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-[(Furan-2-ylmethyl)imino]-N,N-dimethyl-3H-1,2,4-dithiazol-5-amine Hydroiodide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9H11N3OS2 . HI |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N3OS2.HI/c1-12(2)9-11-8(14-15-9)10-6-7-4-3-5-13-7;/h3-5H,6H2,1-2H3;1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CN(C)C(SS/1)=NC1=N/CC2=CC=CO2.I |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.3312791 |
| Menge | 250 mg |