Learn More
Furan-3-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322537 25 g 25 Gramm
11312537 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11629.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
3-Furoic acid is used in synthesis of furan-2,5- and furan-2,4-dicarboxylic acid under solvent-free conditions via disproportionation reaction. It exhibits hypolipidemic activity in rodents. It lowers serum cholesterol and serum triglyceride levels in mice and rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Furansäure wird bei der Synthese von Furan-2,5- und Furan-2,4-Dicarbonsäure unter lösungsmittelfreien Bedingungen mittels Disproportionierungsreaktion verwendet. Zeigt hypolipidemische Aktivität bei Nagetieren. Senkt die Serumcholesterin- und Serumtriglyceridspiegel bei Mäusen und Ratten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Alkohol, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-93-7
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
MDL-Nummer MFCD00005350
InChI-Schlüssel IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=COC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Furoic acid
Schmelzpunkt 120°C to 123°C
Menge 25 g
Beilstein 108638
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,alcohol,ethanol,and methanol.
Formelmasse 112.08
Reinheit (%) 99%