Learn More
Furan-3-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-137302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10595301
Marke: Thermo Scientific Acros 172450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-93-7
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
MDL-Nummer MFCD00005350
InChI-Schlüssel IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=COC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Furoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121°C to 122°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 18, I, 439
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 112.08
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Furoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.